Få mere at vide
Sodium Diphenylamine-4-Sulfonate, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10755341 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10755341 5 g Glass Jar 5g
1 options
Artikelnummer. 10755341 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/3780/44
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt 200°C
CAS 6152-67-6
Farve Yellow
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 5 g
Molekylær formel C12H11NNaO3S
MDL nummer MFCD00036468
Synonym sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
InChI nøgle VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC navn sodium;4-anilinobenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 272.27
PubChem CID 517002
Formel vægt 271.26g/mol
Emballage Glass Jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.