Få mere at vide
Sodium diphenylamine-4-sulfonate, ACS
Artikelnummer. 11338858
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338858 10 g 10g
11348858 2 g 2g
11358858 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041714.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Redox indikator
Redox indikatorNatriumdiphenylamin-4-sulfonat bruges som en pH-uafhængig redoxindikator, der bruges til bestemmelse af redoxpotentiale. Det anvendes til fremstilling af poly-(aninil-co-N-(4-sulfophenyl)anilin) ved polymerisation med anilin. Det fungerer som en ligand og danner komplekser med metalhalogenider som lanthan(III)chlorid. Det er også involveret i syntesen af guld nanokrystaller ved reaktion med chloraurinsyre i nærværelse af polyethylenglycol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6152-67-6
Molekylær formel C12H11NNaO3S
Molekylvægt (g/mol) 272.27
MDL nummer MFCD00036468
InChI nøgle VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 517002
IUPAC navn natrium;4-anilinobenzensulfonat
SMIL [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 271.27
Grad ACS
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium diphenylamine-4-sulfonate