Få mere at vide
Natriumdihydrogenphosphat-monohydrat, Puratronic™ 99,998% (metalbasis)
Beskrivelse
Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat anvendes som fødevaretilsætningsstof. Det anvendes som mordant i farvning. Det anvendes også i fremstillingen af emaljer, kemikalier, lægemidler, keramik, rengøringsmidler og kedelforbindelser. Derudover anvendes det som brandbestandigt middel, fortykningsmiddel, emulgator samt som reagens og buffer i analytisk kemi.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium dihydrogen phosphate monohydrate |
| Smeltepunkt | 100 °C til H2O |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 99,998% (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand; uopløseligt i ethanol, ether og kloroform. |
| Vis mere |