Få mere at vide
Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, Puratronic™ , 99,998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347027
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347027 25 g 25g
11357027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010870.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat bruges som fødevaretilsætningsstof. Det finder anvendelse som bejdsemiddel ved farvning. Det bruges også til fremstilling af emaljer, kemikalier, lægemidler, keramik, rengøringsmidler og kedelforbindelser. Derudover bruges det som brandsikringsmiddel, fortykningsmiddel, emulgator og som reagens og buffer i analytisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H5NaO5P
Molekylvægt (g/mol) 139.00
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC navn natrium;dihydrogenphosphat;hydrat
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Smeltepunkt 100°C to H2O
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.998% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water; insoluble in ethanol,ether and chloroform.
Formel vægt 137.99 (119.98 Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 2.04g/cm3 at 20°C