Få mere at vide
Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, ExpertQ, Scharlab
Artikelnummer. 11388494
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388494 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11388494 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO03311000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
CAS 10049-21-5
Mængde 1 kg
Molekylær formel H5NaO5P
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC navn natriumphosphorsyrehydrat
Molekylvægt (g/mol) 139.00
Grad EkspertQ