Tekniske data
| CAS | 10049-21-5 |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 98,0 til 102,0 % |
| Molekylær formel | H5NaO5P |
| MDL nummer | MFCD00149208 |
| Synonym | Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate , Sodium phosphate monobasic monohydrate |
| InChI nøgle | BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O.[Na+].OP(O)(O)=O |
| IUPAC navn | natriumphosphorsyrehydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.00 |
| Vis mere |