Få mere at vide
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, ACS, 98.0-102.0%
Artikelnummer. p-4782141
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11357327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011591.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10049-21-5 | H2NaO4P x H2O | 137.99 g/mol
Natriumphosphat monobasisk monohydrat bruges som sekvestreringsmiddel, emulgator, bejdsemiddel i farvning, reagens og buffer i fødevarer og analytisk kemi. Det anvendes som brandsikringsmiddel og til vægtning af silke ved garvning. Det bruges til fremstilling af emaljer, keramik, rengøringsmidler, kedelblandinger, til lodning og slaglodning i stedet for borax.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H2NaO4P x H2O
Molekylvægt (g/mol) 137.99
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Smeltepunkt 100°C (in 2H2O)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Merck Index 14,8660
Opløselighedsinformation Highly soluble in water. Insoluble in ethanol,ether and chloroform.
IUPAC navn natrium;dihydrogenphosphat;hydrat
Formel vægt 137.99 (119.98 Anhydrous)
Procent renhed 98.0 to 102.0%
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic