Få mere at vide
Natriumdihydrogenphosphat monohydrat, ACS, 98,0-102,0%
Beskrivelse
Natriumphosphat monobasisk monohydrat bruges som sekvestreringsmiddel, emulgator, bejdsemiddel i farvning, reagens og buffer i fødevarer og analytisk kemi. Det anvendes som brandsikringsmiddel og til vægtning af silke ved garvning. Det bruges til fremstilling af emaljer, keramik, rengøringsmidler, kedelblandinger, til lodning og slaglodning i stedet for borax.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Sodium dihydrogen phosphate monohydrate |
| Smeltepunkt | 100 °C (i 2H2O) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8660 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, ether og kloroform. |
| IUPAC navn | natrium;dihydrogenphosphat;hydrat |
| Formel vægt | 137,99 (119,98 Vandfri) |
| Mehr anzeigen |