Få mere at vide
Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate
Artikelnummer. 15864800
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
15864800 1 kg Plastic Bottle
1 options
Artikelnummer. 15864800 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1063461000
Supelco Essentials er på lager
Brug rabatkode 27958
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H5NaO5P
Molekylvægt (g/mol) 139.00
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC navn sodium phosphoric acid hydrate
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate
Fysisk form Crystals
Mængde 1 kg
Formel vægt 137.99
Procent renhed 99.0 to 102.0%
Grad ACS
Emballage Plastic Bottle
Tæthed 2.04 g/cm3 (20°C); Bulk Density: 880 kg/m3