Få mere at vide
Natriumdihydrogenphosphatdihydrat, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10723181 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10723181 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10723181 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 1768.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Tekniske data
Kogepunkt ∼650°C (1013 hPa)
Smeltepunkt 60°C
CAS 13472-35-0
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde min. 98%
Molekylær formel H6NaO6P
MDL nummer MFCD00149209
Synonym Sodium phosphate monobasic dihydrate , Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
InChI nøgle VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
SMIL O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
IUPAC navn natriumdihydrat dihydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 156.01
Tæthed 1.91 g/cm³ (20°C)