Få mere at vide
Natriumdihydrogenphosphatdihydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471880
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
10 kg
Pakningsstørrelse:
10000g
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11471880
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11316.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13472-35-0 | H6NaO6P | 156.006 g/mol
Natriumdihydrogenphosphatdihydrat fungerer som bufferkapacitetsreagens i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Det bruges til fremstilling af biologiske buffere. Det bruges også til oprensning af antistoffer, som afføringsmiddel og i kombination med andre natriumfosfater
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumdihydrogenphosphatdihydrat fungerer som bufferkapacitetsreagens i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Det bruges til fremstilling af biologiske buffere. Det bruges også til oprensning af antistoffer, som afføringsmiddel og i kombination med andre natriumphosphater
Opløselighed
°
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-35-0
Molekylær formel H6NaO6P
MDL nummer MFCD00149209
InChI nøgle VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC navn natrium; dihydrogenphosphat; dihydrat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Mængde 500 g
Lineær formel NaH2PO4·2H2O
Merck Index 14,8660
Opløselighedsinformation Soluble in water.(1 M at 20°C)
SMIL O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 156.006
Formel vægt 156.01 (119.98 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.91