missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium dihydrogen phosphate, 96%

Artikelnummer. p-4407882
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11309297

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040145.30

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol

Natriumphosphat monobasisk monohydrat bruges som sekvestreringsmiddel, emulgator, bejdsemiddel i farvning, reagens og buffer i fødevarer og analytisk kemi. Det blev anvendt som brandsikringsmiddel og til vægtning af silke ved garvning. Det bruges til fremstilling af emaljer, keramik, rengøringsmidler, kedelblandinger, til lodning og slaglodning i stedet for borax.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7558-80-7
Molekylær formel H2NaO4P
Molekylvægt (g/mol) 119.98
MDL nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI nøgle AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC navn natrium; dihydrogenphosphat
SMIL [Na+].OP(O)([O-])=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium dihydrogen phosphate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 96%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol,ether and chloroform.
Formel vægt 119.98
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White Powder
Tæthed 2.17g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.