Få mere at vide
Natriumdihydrogenfosfat, 96%
Beskrivelse
Natriumphosphat monobasisk monohydrat bruges som sekvestreringsmiddel, emulgator, bejdsemiddel i farvning, reagens og buffer i fødevarer og analytisk kemi. Det blev anvendt som brandsikringsmiddel og til vægtning af silke ved garvning. Det bruges til fremstilling af emaljer, keramik, rengøringsmidler, kedelblandinger, til lodning og slaglodning i stedet for borax.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium dihydrogen phosphate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol, ether og kloroform. |
| Formel vægt | 119.98 |
| Procent renhed | 96% |
| Grad | Ungraded |
| Lugt | Lugtfri |
| Vis mere |