Få mere at vide
Natriumdihydrogenorthophosphat, til elektroforese, monobasisk, dihydrat, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Natriumdihydrogenorthophosphat, til elektroforese, monobasisk, dihydrat
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 60°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4.5 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 3 kg |
| Formel vægt | 156.01g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |