Få mere at vide
Sodium Dihydrogen Orthophosphate Dihydrate, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 60°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4.5 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 156.01g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |