Få mere at vide
Sodium dihydrogen citrate, 99%
Artikelnummer. 11313236
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313236 100 g 100g
11323236 500 g 500g
11333236 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12557.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 18996-35-5 | C6H10NaO7 | 217.129 g/mol
Natriumdihydrogencitrat virker som et buffermiddel og sekvestreringsmiddel. Det anvendes også som et reduktionsmiddel og stabilisator ved fremstilling af >b Fe 3 O 4 platinkerne/skalpartikler. Yderligere bruges det til elektrokemisk reduktion af proton ved kulfiberelektrode i nærvær og fravær af platinnanopartikler. Ud over dette spiller det en nyttig rolle i karakterisering af kulstofbaserede elektrodematerialer som katode i halvcellekonfiguration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumdihydrogencitrat virker som et buffermiddel og sekvestreringsmiddel. Det anvendes også som et reduktionsmiddel og stabilisator ved fremstilling af b>Fe 3 O 4 platinkerne/skalpartikler. Yderligere bruges det til elektrokemisk reduktion af proton ved kulfiberelektrode i nærvær og fravær af platinnanopartikler. Ud over dette spiller det en nyttig rolle i karakterisering af kulstofbaserede elektrodematerialer som katode i halvcellekonfiguration.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med baser, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18996-35-5
Molekylær formel C6H10NaO7
Molekylvægt (g/mol) 217.129
MDL nummer MFCD00013067
InChI nøgle SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; molekylært hydrogen; natrium
SMIL [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dihydrogen citrate
Smeltepunkt 211°C to 212°C
Mængde 100 g
Beilstein 3920246
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 214.11
Procent renhed 99%