Få mere at vide
Sodium Diformamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Diformamide |
| CAS | 18197-26-7 |
| Molekylær formel | C2 H3 N O2 . Na |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3NO2.Na/c4-1-3-2-5;/h1-2H,(H,3,4,5);/q;+1 |
| SMIL | [Na+].O=CNC=O |
| IUPAC navn | sodium;N-formylformamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.04 |
| Formel vægt | 96.006 |