Få mere at vide
Sodium diformamide, 98%
Artikelnummer. 10726383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10726383 25 g Glasflaske 25g
10321853 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10726383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380430250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18197-26-7 | C2H2NNaO2 | 95.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18197-26-7
Molekylær formel C2H2NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 95.03
MDL nummer MFCD00145302
InChI nøgle QJXDSDLNUKLDBP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium diformylamide, diformylamide sodium salt, diformylimide sodium salt, sodium diformylazanide, sodium diformamide, diformylamino sodium, diformylsodium, acmc-209eii, sodium dimethanoylazanide, ksc538a2h
PubChem CID 10877056
IUPAC navn natrium; diformylazanid
SMIL C(=O)[N-]C=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium diformamide
Farve Beige
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel NaN(COH)2
Formel vægt 95.03
Procent renhed 98%