Få mere at vide
Natriumdiethyldithiocarbamattrihydrat, ACS
Artikelnummer. 11387698
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387698 100 g 100g
11377698 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033379.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20624-25-3 ∣ C5H16NNaO3S2 ∣ 225,297 g/mol
Natriumdithyldithiocarbamattrihydrat er et spin-fangereagens, der bruges sammen med jernholdige ioner til at detektere nitrogenoxid i hjerne, nyre, lever og andet væv. Det bruges som følsomt reagens til bestemmelse af kobber, gummivulkaniseringsaccelerator og finder anvendelse ved bestemmelse af andre metaller såsom zink, kobolt, platin og palladium. Desuden er det en inhibitor af superoxiddismutase, ascorbatoxidase og andre enzymer samt hæmmer induktionen af makrofag nitrogenoxidsyntase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20624-25-3
Molekylær formel C5H16NNaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 225.297
MDL nummer MFCD00150617
InChI nøgle WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
IUPAC navn natrium;N,N-diethylcarbamodithioat;trihydrat
SMIL CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Smeltepunkt 94 °C til 102 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Beilstein 3920507
Merck Index 14,3378
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, methanol og acetone. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 225,31 (171,28 Vandfri)
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium diethyldithiocarbamate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate