Få mere at vide
Sodium Diethyldithiocarbamate Trihydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10579200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10579200 25 g 25g
10070530 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10579200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/3640/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 20624-25-3
Molekylær formel C5H16NNaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 225.297
MDL nummer 150617
InChI nøgle WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
IUPAC navn sodium;N,N-diethylcarbamodithioate;trihydrate
SMIL CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 95°C
Farve White
pH 7
Fysisk form Solid
Mængde 25 g
Formel vægt 225.31g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate, Sodium diethyldithiocarbamate