Få mere at vide
Natriumdiethyldithiocarbamattrihydrat, 98%
Artikelnummer. 11452628
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452628 500 g 500g
11442628 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15898.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20624-25-3 | C5H16NNaO3S2 | 225,297 g/mol
Natriumdithyldithiocarbamattrihydrat er et spin-fangereagens, der bruges sammen med jernholdige ioner til at detektere nitrogenoxid i hjerne, nyre, lever og andet væv. Det bruges som følsomt reagens til bestemmelse af kobber, gummivulkaniseringsaccelerator og finder anvendelse ved bestemmelse af andre metaller såsom zink, kobolt, platin og palladium. Desuden er det en inhibitor af superoxiddismutase, ascorbatoxidase og andre enzymer samt hæmmer induktionen af makrofag nitrogenoxidsyntase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumdithyldithiocarbamattrihydrat er et spin-fangereagens, der bruges sammen med jernholdige ioner til at detektere nitrogenoxid i hjerne, nyre, lever og andet væv. Det bruges som følsomt reagens til bestemmelse af kobber, gummivulkaniseringsaccelerator og finder anvendelse ved bestemmelse af andre metaller såsom zink, kobolt, platin og palladium. Desuden er det en inhibitor af superoxiddismutase, ascorbatoxidase og andre enzymer samt hæmmer induktionen af makrofag nitrogenoxidsyntase.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, methanol og acetone. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20624-25-3
Molekylær formel C5H16NNaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 225.297
MDL nummer MFCD00150617
InChI nøgle WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
IUPAC navn natrium;N,N-diethylcarbamodithioat;trihydrat
SMIL CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Smeltepunkt 94°C to 102°C
Mængde 500 g
Beilstein 3920507
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,3378
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,methanol and acetone. Insoluble in ether.
Formel vægt 225.31 (171.28 Anhydrous)
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate