Få mere at vide
Natriumdiethyldithiocarbamattrihydrat, 98%
Beskrivelse
Natriumdithyldithiocarbamattrihydrat er et spin-fangereagens, der bruges sammen med jernholdige ioner til at detektere nitrogenoxid i hjerne, nyre, lever og andet væv. Det bruges som følsomt reagens til bestemmelse af kobber, gummivulkaniseringsaccelerator og finder anvendelse ved bestemmelse af andre metaller såsom zink, kobolt, platin og palladium. Desuden er det en inhibitor af superoxiddismutase, ascorbatoxidase og andre enzymer samt hæmmer induktionen af makrofag nitrogenoxidsyntase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumdithyldithiocarbamattrihydrat er et spin-fangereagens, der bruges sammen med jernholdige ioner til at detektere nitrogenoxid i hjerne, nyre, lever og andet væv. Det bruges som følsomt reagens til bestemmelse af kobber, gummivulkaniseringsaccelerator og finder anvendelse ved bestemmelse af andre metaller såsom zink, kobolt, platin og palladium. Desuden er det en inhibitor af superoxiddismutase, ascorbatoxidase og andre enzymer samt hæmmer induktionen af makrofag nitrogenoxidsyntase.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, methanol og acetone. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate |
| Smeltepunkt | 94 °C til 102 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3920507 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,3378 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, ethanol, methanol og acetone. Uopløselig i æteren. |
| Formel vægt | 225,31 (171,28 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate