Få mere at vide
Sodium dicyanamide, 97%, pure
Artikelnummer. 10435662 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10435662
Brand: Thermo Scientific Acros 176341000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1934-75-4 | C2N3Na | 89.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1934-75-4
Molekylær formel C2N3Na
Molekylvægt (g/mol) 89.03
MDL nummer MFCD00003535
InChI nøgle IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
PubChem CID 4350929
SMIL [Na+].N#C[N-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dicyanamide
Navn note Pure
Smeltepunkt >300°C
Farve Pink eller hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 2% max. (NaCl) (Argentometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel NaN(CN)2
Mængde 100 g
Beilstein 03, III, 154
Opløselighedsinformation Solubility in water: 260g/L (30°C). Other solubilities: insoluble in aceton,etoh and ethyl acetate
IUPAC navn natrium;dicyanoazanid
Formel vægt 89.03
Procent renhed 97%
Grad Ren
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium dicyanamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.