Få mere at vide
Sodium dicyanamide, 96%
Artikelnummer. 11460187
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460187 500 g 500g
11440187 25 g 25g
11450187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21634.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1934-75-4 | C2N3Na | 89.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1934-75-4
Molekylær formel C2N3Na
Molekylvægt (g/mol) 89.03
MDL nummer MFCD00003535
InChI nøgle IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
PubChem CID 4350929
IUPAC navn natrium;dicyanoazanid
SMIL [Na+].N#C[N-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dicyanamide
Smeltepunkt >300°C
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 89.03
Procent renhed 96%