Få mere at vide
Natriumdicyanamid, 96%
Artikelnummer. 11440187
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440187 25 g 25g
11450187 100 g 100g
11460187 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21634.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1934-75-4 | C2N3Na | 89,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1934-75-4
Molekylær formel C2N3Na
Molekylvægt (g/mol) 89.03
MDL nummer MFCD00003535
InChI nøgle IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
PubChem CID 4350929
IUPAC navn natrium;dicyanoazanid
SMIL [Na+].N#C[N-]C#N
Spécification
Kemisk navn eller materiale Sodium dicyanamide
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 89.03
Procent renhed 96%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.