Få mere at vide
Natriumdichromatdihydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317467
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317467 100 g 100g
11397457 500 g 500g
11307467 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11317467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012611.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7789-12-0 | Cr2H4Na2O9 | 297.995 g/mol
Natriumdichromat bruges som et stærkt oxidationsmiddel i organisk syntese. Det bruges i metalbearbejdning som en hjælp til korrosionsbestandighed, fremstilling af uorganiske kromatpigmenter og til fremstilling af farvet glas og keramiske glasurer. Det bruges som bejdsemiddel til sure farvestoffer for at forbedre deres farveægte egenskaber og som korrosionshæmmere i underuld og primere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-12-0
Molekylær formel Cr2H4Na2O9
Molekylvægt (g/mol) 297.995
MDL nummer MFCD00149166
InChI nøgle JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
PubChem CID 108005
IUPAC navn dinatrium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxydioxochrom;dihydrat
SMIL O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dichromate dihydrate
Smeltepunkt 100°C-2H2O
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in waterSoluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 298.00 (261.97 Anhydrous)
Grad Reagens
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Red crystals
Tæthed 2.348