Få mere at vide
Natriumdichromatdihydrat, ExpertQ, Scharlab
Artikelnummer. 11358494
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358494 500 g 500g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358494 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO02600500
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 7789-12-0
Mængde 500 g
Molekylær formel Cr2H4Na2O9
InChI nøgle JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
IUPAC navn dinatrium [(oxidodioxochromio)oxy]chromoylolatdihydrat
Molekylvægt (g/mol) 298.00
Grad EkspertQ