Få mere at vide
Sodium dichromate dihydrate, ACS, 99.5-100.5%
Artikelnummer. 11364217
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364217 100 g 100g
11354217 500 g 500g
11344217 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11364217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036692.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7789-12-0 | Cr2H4Na2O9 | 297.995 g/mol
Det bruges som et stærkt oxidationsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-12-0
Molekylær formel Cr2H4Na2O9
Molekylvægt (g/mol) 297.995
MDL nummer MFCD00149166
InChI nøgle JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
PubChem CID 108005
IUPAC navn dinatrium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxydioxochrom;dihydrat
SMIL O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dichromate dihydrate
Smeltepunkt 100°C-2H2O
Navn note For analysis ACS
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.5-100.5%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 298.00 (261.97 Anhydrous)
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Red crystalline
Tæthed 2.438 g/cm3 at 20°C