Få mere at vide
Sodium Dichloromethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dichloromethanesulfonate |
| CAS | 53638-47-4 |
| Molekylær formel | CHCl2NaO3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,1 -Dichloro-methanesulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/CH2Cl2O3S.Na/c2-1(3)7(4,5)6;/h1H,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC navn | sodium;dichloromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.98 |
| Formel vægt | 185.8921 |