Få mere at vide
Natriumdichloracetat, TRC
Artikelnummer. 30135848
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135848 25 g
17931545 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS08083525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2156-56-1
Molekylær formel C2HCl2NaO2
Molekylvægt (g/mol) 150.92
Synonym CPC 211, Ceresine, DCA, Dichloroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Dichloroacetate
IUPAC navn natrium; 2,2-dichloroacetat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Dichloroacetate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formel vægt 149.9251