Få mere at vide
Natriumdichloracetat, 96%
Artikelnummer. 11434867
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434867 10 g 10g
11444867 50 g 50g
11454867 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21827.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.55 DKK
    515.65 DKK / 10g
    Spare 76.90 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2156-56-1 | C2HCl2NaO2 | 150,92 g/mol
Natriumdichloracetat finder medicinsk anvendelse til at fjerne vorter og andre hudvækster. Det bruges som modgift mod laktatacidose og til behandling af slagtilfælde. Det er undersøgt som potentielle lægemidler, da det hæmmer enzymet pyruvat dehydrogenase kinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumdichloracetat finder medicinsk anvendelse til at fjerne vorter og andre hudvækster. Det bruges som modgift mod laktatacidose og til behandling af slagtilfælde. Det er undersøgt som potentielle lægemidler, da det hæmmer enzymet pyruvat dehydrogenase kinase.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2156-56-1
Molekylær formel C2HCl2NaO2
Molekylvægt (g/mol) 150.92
MDL nummer MFCD00070489
InChI nøgle LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517326
IUPAC navn natrium;2,2-dichloracetat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dichloroacetate
Smeltepunkt 197 °C til 199 °C (dekomponering)
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 150.93
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium dichloroacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dichloroacetate