Få mere at vide
Sodium Dichloroacetate-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dichloroacetate-13C2 |
| CAS | 1173022-90-6 |
| Molekylær formel | 13C2 H Cl2 O2 . Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acetic acid','dichloro-','sodium salt-13C2, Ceresine-13C2, CPC 211-13C2, DCA-13C2, Dichloroacetic acid sodium salt-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| SMIL | [Na+].[O-][13C](=O)[13CH](Cl)Cl |
| IUPAC navn | sodium;2,2-dichloroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.909 |
| Formel vægt | 151.932 |