Få mere at vide
Sodium (dichloro(phosphono)methyl)phosphonate tetrahydrate, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31332696
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31332696 25 g
31324013 5 g
31327749 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31332696 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12192425g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium (dichloro(phosphono)methyl)phosphonate tetrahydrate
CAS 88416-50-6
Molekylær formel CH10Cl2Na2O10P2
MDL nummer MFCD02940846
Mængde 25 g
SMIL ClC(P([O-])([O-])=O)(P(O)(O)=O)Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[Na+].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 360.92
Procent renhed 99%