Få mere at vide
Sodium Dibunate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dibunate |
| CAS | 14992-59-7 |
| Molekylær formel | C18 H23 O3 S . Na |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Sodium Dibunate, 1-Naphthalenesulfonic acid','2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-','sodium salt (1:1), 1-Naphthalenesulfonic acid','2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-','sodium salt (9CI), 1-Naphthalenesulfonic acid','2,6-di-tert-butyl-','sodium salt (7CI,8CI), 1633 Labaz, Becantal, Becantex |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3S.Na/c1-17(2,3)13-8-9-14-12(11-13)7-10-15(18(4,5)6)16(14)22(19,20)21;/h7-11H,1-6H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CC(C)(C)c1ccc2c(c(ccc2c1)C(C)(C)C)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2,6-ditert-butylnaphthalene-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.428 |
| Formel vægt | 342.127 |