Få mere at vide
natriumdiatrizoat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436302 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436302 100 g 100g
11416302 10 g -
11426302 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436302 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210290880
Anvendes som tæthedsgradientreagens ved blodcelleadskillelse. natriumdiatrizoat, MP Biomedicals anvendes også som et radiologisk kontrastmiddel. Det forårsager delvis omfordeling af tight-junction-associerede membranproteiner til et cytoplasmatisk rum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 737-31-5
Molekylær formel C11H8I3N2NaO4
Molekylvægt (g/mol) 635.898
InChI nøgle ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
IUPAC navn natrium;3,5-diacetamido-2,4,6-triiodbenzoat
SMIL CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (350mg/mL).
Formel vægt 635.9
Procent renhed >99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Diatrizoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Diatrizoate