Få mere at vide
natriumdiatrizoat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416302 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416302 10 g -
11426302 50 g -
11436302 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416302 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210290810
Anvendes som tæthedsgradientreagens ved blodcelleadskillelse. natriumdiatrizoat, MP Biomedicals anvendes også som et radiologisk kontrastmiddel. Det forårsager delvis omfordeling af tight-junction-associerede membranproteiner til et cytoplasmatisk rum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 737-31-5
Molekylær formel C11H8I3N2NaO4
Molekylvægt (g/mol) 635.898
InChI nøgle ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
IUPAC navn natrium;3,5-diacetamido-2,4,6-triiodbenzoat
SMIL CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (350mg/mL).
Formel vægt 635.9
Procent renhed >99%