Få mere at vide
Natriumdiatrizoat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15658775 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15658775 100 g 100g
15638775 5 g 5g
15648775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15658775 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460961000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 737-31-5 | C11H8I3N2NaO4 | 635.9 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 737-31-5
Molekylær formel C11H8I3N2NaO4
Molekylvægt (g/mol) 635.9
InChI nøgle ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
IUPAC navn natrium;3,5-diacetamido-2,4,6-triiodbenzoat
SMIL CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium diatrizoate
Smeltepunkt 261.0°C to 262.0°C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 600g/L (20°C).
Formel vægt 635.9
Procent renhed 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 7% max.