Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium diatrizoate |
| Smeltepunkt | 261.0°C to 262.0°C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 600g/L (20°C). |
| Formel vægt | 635.9 |
| Procent renhed | 99% |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Tab ved tørring | 7% max. |