Få mere at vide
Natriumdeuteroxid, til NMR, 40 vægtprocent opløsning i D2O, 99+ atom % D
Artikelnummer. 10573694 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10573694 10 g Plastflaske 10g
10377830 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10573694 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175470100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 DKK
    329.11 DKK / 10g
    Spare 9.89 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41,003 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14014-06-3 , 7789-20-0
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 41.003
MDL nummer MFCD00037669
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Synonym sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium deuteroxide
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99+ atom % D
Tæthed 1.4600g/mL
Deuterium (D) 99,0% min.
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1.4039
Mængde 10 g
Lineær formel NaOD
Formel vægt 41
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium deuteroxide, 30 wt% solution in D2O
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.