Få mere at vide
Natriumdeuteroxid, til NMR, 40 vægt% opløsning i D2O, 99+% atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10377830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10377830 50 g Plastflaske 50g
10573694 10 g Plastflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10377830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175470500
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14014-06-3 , 7789-20-0
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 41.003
MDL nummer MFCD00037669
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Synonym sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium deuteroxide
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99+ atom % D
Tæthed 1.4600g/mL
Deuterium (D) 99.0% min.
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1.4039
Mængde 50 g
Lineær formel NaOD
Formel vægt 41
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium deuteroxide, 30 wt% solution in D2O
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.