Få mere at vide
Natriumdeuteroxid, til NMR, 30 vægt% opløsning i D2O, 99+ atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10635042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
20 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
20g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10635042 20 g Plastflaske 20g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10635042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172890200
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium deuteroxide
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99+ atom % D
Tæthed 1.4600g/mL
Deuterium (D) 99,0% min.
Emballage Plastflaske
Mængde 20 g
CAS 14014-06-3, 7789-20-0
Molekylær formel HNaO
Lineær formel NaOD
MDL nummer MFCD00037669
Synonym sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
SMIL [OH-].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 41.003
PubChem CID 23676750
Formel vægt 41
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium deuteroxide, 30 wt% solution in D2O
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.