Få mere at vide
Natriumdeuteroxid, 40% w/w opløsning i D{2}O, 99,5% (isotopisk)
Artikelnummer. 11314448
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314448 10 g 10g
11304448 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11314448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042346.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41,003 g/mol
Natriumdeuteroxid er et reagens, der bruges til syntese af rac Zearalenone-d6. bruges i mange kemiske reaktioner og industrielle praksisser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14014-06-3
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 41.003
MDL nummer MFCD00037669
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Synonym sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium deuteroxide
Navn note Isotop
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.5%
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 41.01
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.418
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Udseende Farveløs væske
Tæthed 1.516
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium deuteroxide, 40% w/w solution in D2O
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium deuteroxide