Få mere at vide
Natriumdeuteroxid (40% w/w i D2O), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Deuteroxide |
| CAS | 14014-06-3 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | DNaO |
| Synonym | Deuterated Sodium Hydroxide, Sodium Deuteroxide, Sodium Deuteroxide (NaOD), Sodium Hydroxide-d |
| InChI formel | InChI=1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD |
| SMIL | [Na+].[2H][O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 41 |
| Formel vægt | 40.9988 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 40 % |