Få mere at vide
Sodium Deoxycholate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Deoxycholate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 414.2746 |