Få mere at vide
Natrium deoxycholat monohydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495626
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495626 25 g 25g
11405636 100 g 100g
11415636 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20759.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Natriumdeoxycholatmonohydrat bruges som opløsningsmiddel til østrogensyntetase fra humane placentamikrosomer. Det bruges også til at studere immobilisering af lipoxygenase i en alginat-silikat-gelmatrix og til at undersøge in vitro-opløsning af galdesten.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Natriumdeoxycholatmonohydrat bruges som opløseligt stof til østrogensyntetase fra humane placentamikrosomer. Det bruges også til at studere immobilisering af lipoxygenase i en alginat-silikat-gelmatrix og til at undersøge in vitro-opløsning af galdesten.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-92-6
Molekylær formel C24H41NaO5
Molekylvægt (g/mol) 432.58
MDL nummer MFCD00150750 MFCD00064139
InChI nøgle NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Synonym 3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
PubChem CID 67096373
SMIL O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Sodium Deoxycholate Monohydrate
Smeltepunkt >300 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 0.98
Beilstein 3643164
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6, 7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre syre; natrium; hydrat
Formel vægt 432,58 (414,58 Vandfri)
Procent renhed 98%
Grad Ubedømt
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium deoxycholate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.