Få mere at vide
Natrium deoxycholat monohydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405636
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405636 100 g 100g
11495626 25 g 25g
11415636 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20759.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
Natriumdeoxycholatmonohydrat anvendes som et solubiliseringsmiddel til østrogensyntetase fra humane placentale mikrosomer. Det bruges også til at studere immobiliseringen af lipoxygenase i en alginat-silikat-gelmatrix og til at undersøge in vitro-opløsningen af galdesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumdeoxycholatmonohydrat bruges som et solubiliseringsmiddel til østrogensyntetase fra humane placentale mikrosomer. Det bruges også til at studere immobiliseringen af lipoxygenase i en alginat-silikat-gelmatrix og til at undersøge in vitro-opløsningen af galdesten.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-92-6
Molekylær formel C24H41NaO5
Molekylvægt (g/mol) 432.58
MDL nummer MFCD00150750 MFCD00064139
InChI nøgle NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Synonym 3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
PubChem CID 67096373
SMIL O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Deoxycholate Monohydrate
Smeltepunkt >300°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 0.98
Beilstein 3643164
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn natrium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,lla-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoathydrat
Formel vægt 432.58 (414.58 Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium deoxycholate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate