Beskrivelse
- Natriumdeoxycholatmonohydrat er blevet brugt i en undersøgelse til at:
- Vurder en metode til immobilisering af lipoxygenase i en alginat-silikat gel matrix
- Undersøg in vitro opløsningen af galdesten
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| CAS | 145224-92-6 |
| Kogepunkt | Ubestemt |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 25 g |
| MDL nummer | MFCD00150750 |
| Beilstein | 3643164 |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.577 g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium deoxycholate monohydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate