Få mere at vide
Sodium dehydroacetate, 97%
Artikelnummer. 11450157
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11450157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21060.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4418-26-2 | C8H7NaO4
Natriumdehydroacetat bruges i fødevareindustrien som konserveringsmiddel til frugt, grøntsager, frugtjuice, honning, øl, mælk, protein og fedtprodukter. Dens antimikrobielle egenskaber spiller en afgørende rolle i personlige plejeprodukter såsom hudpleje, solcreme, solcreme, barbering, tandpasta, hår- og negleplejeprodukter samt øjen- og ansigtsmakeup. Det bruges som blødgører.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Sodium dehydroacetate is used in the food industry as a preservative for fruits, vegetables, fruit juice, honey, beer, milk, protein and fat products. Its antimicrobial properties play a vital role in personal care products such as skin care, suntan, sunscreen, shaving, tooth paste, hair and nail care products, and eye and facial makeup. It is used as a plasticizer.
Solubility
Soluble in water, propylene glycol and methanol. Insoluble in acetone and benzene.
Notes
Incompatible strong oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4418-26-2
Molekylær formel C8H7NaO4
MDL nummer MFCD00040583
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dehydroacetate
Smeltepunkt ∼295°C (decomposition)
pH 8.8 to 9.3
Mængde 2500 g
Synonym 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone sodium salt; Dehydroacetic acid sodium salt
Opløselighedsinformation Soluble in water,propylene glycol and methanol. Insoluble in acetone and benzene.
Formel vægt 190.13
Procent renhed 97%