Få mere at vide
Natriumdehydroacetat, 97%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Natriumdehydroacetat anvendes i fødevareindustrien som konserveringsmiddel til frugt, grøntsager, frugtjuice, honning, øl, mælk, protein og fedtprodukter. Dens antimikrobielle egenskaber spiller en afgørende rolle i personlige plejeprodukter såsom hudpleje, solcreme, solcreme, barbering, tandpasta, hår- og negleplejeprodukter samt øjen- og ansigtsmakeup. Det bruges som blødgører.
Opløselighed
Opløseligt i vand, propylenglycol og methanol. Uopløseligt i acetone og benzen.
Bemærkninger
Inkompatible stærke oxidationsmidler og syrer.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dehydroacetate |
| Smeltepunkt | ∼295 °C (dekomponering) |
| pH | 8,8 til 9,3 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone Sodium Salt; Dehydroacetic Acid Sodium Salt |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, propylenglykol og methanol. Uopløselig i acetone og benzen. |
| Formel vægt | 190.13 |
| Procent renhed | 97% |
Seguridad y manipulación
- Sodium dehydroacetate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium dehydroacetate
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.