Få mere at vide
Sodium dehydroacetate, 97%
Artikelnummer. 11430157
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430157 100 g 100g
11440157 500 g 500g
11450157 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21060.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4418-26-2 | C8H7NaO4
Natriumdehydroacetat bruges i fødevareindustrien som konserveringsmiddel til frugt, grøntsager, frugtjuice, honning, øl, mælk, protein og fedtprodukter. Dens antimikrobielle egenskaber spiller en afgørende rolle i personlige plejeprodukter såsom hudpleje, solcreme, solcreme, barbering, tandpasta, hår- og negleplejeprodukter samt øjen- og ansigtsmakeup. Det bruges som blødgører.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumdehydroacetat bruges i fødevareindustrien som konserveringsmiddel til frugt, grøntsager, frugtjuice, honning, øl, mælk, protein og fedtprodukter. Dens antimikrobielle egenskaber spiller en afgørende rolle i personlige plejeprodukter såsom hudpleje, solcreme, solcreme, barbering, tandpasta, hår- og negleplejeprodukter samt øjen- og ansigtsmakeup. Det bruges som blødgører.
Opløselighed
Opløseligt i vand, propylenglycol og methanol. Uopløseligt i acetone og benzen.
Bemærkninger
Inkompatible stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4418-26-2
Molekylær formel C8H7NaO4
MDL nummer MFCD00040583
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dehydroacetate
Smeltepunkt ∼295°C (decomposition)
pH 8.8 to 9.3
Mængde 100 g
Synonym 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone sodium salt; Dehydroacetic acid sodium salt
Opløselighedsinformation Soluble in water,propylene glycol and methanol. Insoluble in acetone and benzene.
Formel vægt 190.13
Procent renhed 97%